Learn More
Sulfate de fer(II) d’ammonium hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072819
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Point de fusion 100°C
Couleur Vert
pH 3,5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 392.14g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique