missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métavanadate d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (RT), Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120183
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
azanium;oxido(dioxo)vanadium
N.O[V](=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
azanium;oxido(dioxo)vanadium
N.O[V](=O)=O

Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (RT)

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Metavanadate
Point de fusion 200°C
Couleur Beige-Yellow to White
pH 7 (at 5.10g/L)
Quantité 25 g
Formule linéaire NH4VO3
Numéro UN UN2859
Poids de la formule 116.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (RT)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Conditionnement Poly Bottle
Aspect Powder/Crystals
Densité 2.32g/cu.cm at 25°C
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'