Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium molybdate tetrahydrate |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 1235.86g/mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 81 to 83% MoO3 basis, 99.98% (trace metals basis) |
Densité | 2.498g/mL at 25°C |