Learn More
Solution de perchlorate d’ammonium, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Perchlorate Solution |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | NH4ClO4 |
Numéro UN | 3211 |
Poids de la formule | 117.49g/mol |
Qualité | Réactif |