missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMOTL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23351-1-AP-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16812315

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Regulates the translocation of phosphorylated SRC to peripheral cell-matrix adhesion sites. Required for proper architecture of actin filaments. Inhibits the Wnt/beta-catenin signaling pathway, probably by recruiting CTNNB1 to recycling endosomes and hence preventing its translocation to the nucleus. Participates in angiogenesis. May play a role in the polarity, proliferation and migration of endothelial cells. Selectively promotes FGF-induced MAPK activation through SRC.
Spécification

Spécification

AMOTL2
Polyclonal
Unconjugated
AMOTL2
AMOTL2, angiomotin like 2, Angiomotin like protein 2, KIAA0989, LCCP, Leman coiled coil protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51421
-20°C
Liquid
Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y2J4
AMOTL2
AMOTL2 Fusion Protein Ag19953
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis