Learn More
AMPK gamma 1 Antibody (4A1G9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18611976 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611976 0.025 mL 0.03mL
18183529 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611976 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2372830.025ml
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
AMPK gamma 1 Monoclonal specifically detects AMPK gamma 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AMPK gamma 1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 4A1G9
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1, 5'-AMP-activated protein kinase, gamma-1 subunit, AMPK gamma1, AMPK gamma-1 chain, AMPK subunit gamma-1, AMPKg, MGC8666, protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit
Symboles de gène(s) PRKAG1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human PRKAG1 (AA: 230-331) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 37.6 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Hypoxia
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5571
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only