missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANAPC2, Mouse anti-Human, Clone: 7F2, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova H00029882-M02.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: IEEERPQDRDNMVLIDSDDESDSGMASQADQKEEELLLFWTYIQAMLTNLESLSLDRIYNMLRMFVVTGPALAEIDLQELQGYLQKKVRDQQLVYSAGVYRLPKNCSSpécification
| ANAPC2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| anaphase promoting complex subunit 2 | |
| APC2/RP11-350O14.5 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 7F2 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_013366 | |
| ANAPC2 | |
| ANAPC2 (NP_037498, 716 a.a. ∼ 822 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 29882 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu