Learn More
Abeba™ Chaussure 2120 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
101.70€ - 122.96€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15392858
|
Abeba™
2120/36 |
36 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15302868
|
Abeba™
2120/37 |
37 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15322868
|
Abeba™
2120/38 |
38 |
107.06€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15342868
|
Abeba™
2120/39 |
39 |
122.96€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15362868
|
Abeba™
2120/40 |
40 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15372868
|
Abeba™
2120/41 |
41 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15382868
|
Abeba™
2120/42 |
42 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15312878
|
Abeba™
2120/43 |
43 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15342878
|
Abeba™
2120/44 |
44 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15362878
|
Abeba™
2120/45 |
45 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15372878
|
Abeba™
2120/46 |
46 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15382878
|
Abeba™
2120/47 |
47 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15302888
|
Abeba™
2120/48 |
48 |
101.70€
1 paire |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3582)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
2120 |