Learn More
Abeba™ Chaussure 2131 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
109.77€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15657837
|
Abeba™
2131/36 |
36 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15667837
|
Abeba™
2131/37 |
37 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15677837
|
Abeba™
2131/38 |
38 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15687837
|
Abeba™
2131/39 |
39 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15697837
|
Abeba™
2131/40 |
40 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15607847
|
Abeba™
2131/41 |
41 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15617847
|
Abeba™
2131/42 |
42 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15627847
|
Abeba™
2131/43 |
43 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15637847
|
Abeba™
2131/44 |
44 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15647847
|
Abeba™
2131/45 |
45 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15657847
|
Abeba™
2131/46 |
46 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15667847
|
Abeba™
2131/47 |
47 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15677847
|
Abeba™
2131/48 |
48 |
109.77€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
2131 |