Learn More
Abeba™ Chaussure 32125 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marca: Abeba™ 32125/39
Dettagli aggiuntivi : Poids : 1.00000kg
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibre noire
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3582)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- attache velcro
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32125 |
Noir | |
39 | |
PUR | |
Acier |