Learn More
Abeba™ Chaussure 32171 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque:  Abeba™ 32171/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15689427
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre noire
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
32171
Noir
37
PUR
Acier