Learn More
Abeba™ Chaussure 32243 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 32243/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.44300kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Cuir lisse avec trames en textile respirantes
- Noir
- Design ATEX
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
32243 |
Noir | |
38 | |
PUR | |
Acier |