Learn More
Abeba™ Chaussure 32247 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
111.61€ - 118.31€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689517
|
Abeba™
32247/36 |
36 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699517
|
Abeba™
32247/37 |
37 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609527
|
Abeba™
32247/38 |
38 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619527
|
Abeba™
32247/39 |
39 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629527
|
Abeba™
32247/40 |
40 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639527
|
Abeba™
32247/41 |
41 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649527
|
Abeba™
32247/42 |
42 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669527
|
Abeba™
32247/44 |
44 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15679527
|
Abeba™
32247/45 |
45 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15689527
|
Abeba™
32247/46 |
46 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699527
|
Abeba™
32247/47 |
47 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609537
|
Abeba™
32247/48 |
48 |
118.31€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659527
|
Abeba™
32247/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Bleu foncé
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC | |
Velours | |
PUR | |
Acier |
Bleu | |
Antidérapant | |
32247 |