Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Sandale S1P ESD
Green/yellow sandals made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marque: ABEBA™ 32283/52
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Sandales confortables, robustes, durables
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S1P, SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle à double intensité en PU antidérapante
- Cordura vert/jaune résistant aux déchirures et à l’eau
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Tissu anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Vert/jaune | |
52 | |
EN ISO 20345 : 2012 S1P SRC, Classe climatique antistatique 1 de la norme EN 61340 | |
Sandales | |
S1P SRC ESD |
Cordura | |
Acier | |
Hommes | |
Non |