Learn More
Brady™ et étiquettes pour imprimantes TLS-PC Link™
Les étiquettes TLS-PC Link™ sont des étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Elles peuvent être permanentes ou repositionnables.
Marque: Brady™ 062660
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.07030kg
Description
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- En polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc (B483), matériau conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Non stérile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Bte | |
–40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
0,75 po x 0,5 po (H x l) | |
12,70 mm | |
19 mm |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Codage par code-barres, tube à centrifuger, identification de composants, tube Eppendorf, identification d’équipements, identification à usage général, tube PCR, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,0073 in | |
22,22 mm | |
0,5 po | |
0,75 po |