Learn More
Brady™ et étiquettes pour imprimantes TLS-PC Link™
Les étiquettes TLS-PC Link™ sont des étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Elles peuvent être permanentes ou repositionnables.
52.53€ - 89.25€
Specifications
Format | Étiquette |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
Product Code | Brand | Type d’adhésif | Finition | À utiliser avec (application) | Matériau | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type d’adhésif | Finition | À utiliser avec (application) | Matériau | Price | Quantity & Availability | ||
10234302
|
Brady™
062660 |
Caoutchouc, Repositionnable | Semi-brillant | Codage par code-barres, tube à centrifuger, identification de composants, tube Eppendorf, identification d’équipements, identification à usage général, tube PCR, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | Tissu en vinyle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11569013
|
Brady™
018602 |
Caoutchouc, Permanent | Brillant | Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification de panneaux, plaques signalétiques, identification de voix/données | Polyester |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10424712
|
Brady™
062663 |
Caoutchouc, Repositionnable | Semi-brillant | Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque Deep Well, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | Tissu en vinyle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10670943
|
Brady™
062669 |
Caoutchouc, Repositionnable | Semi-brillant | Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, flacon cryogénique, plaque Deep Well, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | Tissu en vinyle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11588903
|
Brady™
018424 |
Acrylic, Permanent | Gloss | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates | Polyester |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- En polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc (B483), matériau conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.
Specifications
Étiquette | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |