Learn More
Brady™ et étiquettes pour imprimantes TLS-PC Link™
Les étiquettes TLS-PC Link™ sont des étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Elles peuvent être permanentes ou repositionnables.
Marque: Brady™ 062663
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02270kg
Description
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- En polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc (B483), matériau conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Non stérile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Bte | |
–40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
AWG de 3 | |
1 in | |
0,5 in |
Étiquette TLS 2200 / TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque Deep Well, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, partie supérieure perforée, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
0,0073 in | |
15,87 mm | |
0,5 po x 1 po (H x l) | |
25,4 mm | |
12 mm |