Learn More
Brady™ et étiquettes pour imprimantes TLS-PC Link™
Les étiquettes TLS-PC Link™ sont des étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Elles peuvent être permanentes ou repositionnables.
Marque: Brady™ 018602
Informations supplémentaires : Poids : 0.06580kg
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110° C).
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- En polyester blanc brillant avec adhésif permanent à base de caoutchouc (B483), matériau conçu pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface.
Spécification
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Caoutchouc, Permanent | |
Brillant | |
Polyester | |
Non | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/Pk. | |
-40°C to +120°C | |
0.102 mm | |
0.5 x 1 po | |
25.4 mm | |
1.2 cm |
TLS 2200/TLS PC Link Labels | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification de panneaux, plaques signalétiques, identification de voix/données | |
1 | |
Rectangle | |
0.004 po | |
15.87 mm | |
1 in | |
0.5 in |