Learn More
Brady™ et étiquettes pour imprimantes TLS-PC Link™
Les étiquettes TLS-PC Link™ sont des étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique. Elles peuvent être permanentes ou repositionnables.
Marque:  Brady™ 018424
Informations supplémentaires : Poids : 0.07480kg
Code produit. 11588903
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C).
  • The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
  • Glossy white polyester with permanent rubber based (B483) adhesive, material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics.
Compliance
UL, CSA & AGA approved with its respective ribbon.
Spécification
Spécification
AGA Approved, CSA Approved, Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815), UL Recognized
White, Green
Label
Non-sterile
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
0.003 in.
0.75 in.
Acrylic, Permanent
Gloss
Polyester
Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
250/Roll
19.05 mm
19.05 mm