Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Andes
Elles sont dotées d’un embout de sécurité en acier et d’une plaque en acier inox intégrée. La semelle en PU antidérapante double couche offre une protection supplémentaire contre les risques au sol.
Marque: Emma Safety Footwear MM30454843
Informations supplémentaires : Poids : 1.62800kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction de Nubuck à l’huile
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Striping réfléchissant 3M™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
43 |
Lacets | |
Andes | |
Nubuck huilé | |
Acier |