missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Antibody (766544) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30647680 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30647680 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30647680 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB7527MFV450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 766544
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AGFAngiopoietin-related protein 5, angiopoietin-like 6, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, ARP5angiopoietin-related protein 6
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6, Ala25-Leu457, Accession # Q8ROZ6
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83854
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.