missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Antibody (856630) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Code produit 30663711 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30663711 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30663711 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB113061E

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 856630
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AGFAngiopoietin-related protein 5, angiopoietin-like 6, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, ARP5angiopoietin-related protein 6
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-expressed recombinant Human Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6, Arg21-Leu470, Accession # Q8ROZ6
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83854
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.