Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles pour centrifugeuses Sigma™ série 3
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 3 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 12150
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 10056141
  • 2015.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
Rotor angulaire
21 000 tr/min
25deg;
6 x 50 mL
Sigma 3-30KS, 3-16, 3-16K, 3-18K/KH