Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
48.28€ - 69.96€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10000311
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214437 |
100 mL | Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 29/32 |
50.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10070221
|
Lenz Laborglasintrumente™
03213158 |
500 mL | Col central - NS 24/29 ; Col latéral - NS 14/23 |
53.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788831
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214170 |
1 000 ml | Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 14/23 |
48.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10284571
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214270 |
1 000 ml | Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 19/26 |
69.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With NS
- With angled side neck (20°)
- With inscription label
- Material: DURAN™
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 |