Learn More
ANKHD1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18620562 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620562 0.1 mL 0.10mL
18684652 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620562 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2927510.1ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKHD1 Polyclonal specifically detects ANKHD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ANKHD1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène ankyrin repeat and KH domain containing 1, FLJ10042, FLJ11979, FLJ14127, hMASK, KIAA1085single KH-domain homolog, MASKFLJ20288, Multiple ankyrin repeats single KH domain
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1620-1800 of human ANKHD1 (NP_060217.1). VNSSKYPSLLLHSQEEKTSTATSKTQTRLEGEVTPNSLSTSYKTVSLPLSSPNIKLNLTSPKRGQKREEGWKEVVRRSKKLSVPASVVSRIMGRGGCNITAIQDVTGAHIDVDKQKDKNGERMITIRGGTESTRYAVQLINALIQDPAKELEDLIPKNHIRTPASTKSIHANFSSGVGTTA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54882
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus