missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
ANKRD65 Polyclonal specifically detects ANKRD65 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | ANKRD65 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gène | ankyrin repeat domain 65, hypothetical protein LOC441869 |
| Symboles de gène(s) | ANKRD65 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?