missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKS3 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18758963 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18758963 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18758963 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10061625

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ANKS3 Polyclonal specifically detects ANKS3 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ANKS3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:2000
Formule TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q6ZW76
Alias de gène ankyrin repeat and SAM domain-containing protein 3, ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 3, FLJ32767, KIAA1977FLJ32345
Symboles de gène(s) ANKS3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 606 and 656 of human ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 3 using the numbering given in entry NP_597707.1 (GeneID 124401).
Poids moléculaire de l’antigène 72 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 124401
Spécificité du test Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Gorilla and Chimpanzee.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.