Learn More
Ankyrin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Spécification
Antigène Ankyrin 1
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18454342
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-90168-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18223188
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-90168
0.1 mL
529.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ankyrin 1 Polyclonal specifically detects Ankyrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Ankyrin 1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
286
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QNVMHIVRGSLCFVLKHIHQELDKELGESEGLSDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
ANK, ANK-1, ankyrin 1, erythrocytic, ankyrin-1, Ankyrin-R, Erythrocyte ankyrin, SPH1, SPH2
ANK1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only