Learn More
Ankyrin Repeat Domain 33B Antibody, R&D Systems™
Code produit 18614674 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614674 50 μg 50µL
18627742 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18614674 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29801350ul
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Ankyrin Repeat Domain 33B Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 33B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Ankyrin Repeat Domain 33B
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène ANKRD33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein LOC651746
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Ankyrin Repeat Domain 33B fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 651746
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus