Learn More
Annexin A2 Mouse anti-Human, Clone: 1C1E12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Annexin A2
Clone 1C1E12
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16867545
Afficher les documents
Proteintech
66035-1-IG-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16857545
Afficher les documents
Proteintech
66035-1-IG-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. This protein functions as an autocrine factor which heightens osteoclast formation and bone resorption. This gene has three pseudogenes located on chromosomes 4, 9 and 10, respectively. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
Annexin A2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Annexin 2, annexin A2, Annexin II, ANX2, ANX2L4, ANXA2, CAL1H, Calpactin 1 heavy chain, Calpactin I heavy chain, Chromobindin 8, LIP2, Lipocortin II, LPC2, LPC2D, P36, PAP IV, Protein I
ANXA2
IgG2a
Protein A
Antibody
1C1E12
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Human
P07355
302
Annexin A2 Fusion Protein Ag16654
Primary
-20°C
ANXA2