Description
Annexin A6 Polyclonal specifically detects Annexin A6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Conjugué | FITC |
| Dilution | Western Blot |
| Formule | PBS |
| État réglementaire | RUO |
| Disciplines de recherche | Endosome Markers |
| Contenu et stockage | Store at 4C in the dark. |
| Type de produit | Antibody |
| Gamme de produits | Novus |