missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Annexin V Polyclonal Antibody

Annexin V Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA586833
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Annexin V Polyclonal Antibody for Western Blot
Spécification
| Annexin V | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Anxa5 | |
| Anchorin CII; annexin 5; annexin A5; Annexin V; annexin-5; Anx5; ANXA5; Calphobindin I; CBP-I; Endonexin II; ENX2; epididymis secretory protein Li 7; HEL-S-7; LC5; lipocortin V; PAP-I; placental anticoagulant protein 4; Placental anticoagulant protein I; PP4; R74653; RPRGL3; Thromboplastin inhibitor; VAC-alpha; Vascular anticoagulant-alpha | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11747, 25673, 308 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| P08758, P14668, P48036 | |
| Anxa5 | |
| A synthetic peptide corresponding to residues in Human ANXA5. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu