Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight
Code produit. 11840993 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
64 mm
88 mm
Faisceau de fibres actives Ø = 9 mm, Ø ext. gaine = 15 mm, Ø int. = 66 mm, Ø ext. = 92 mm
96 mm
Faisceau de fibres actives Ø 8,5 mm, Ø ext. de la gaine = 14 mm, Ø int. 66/70 mm, Ø ext. 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 11840993
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight Se monte directement sur les objectifs de 66 mm à l’aide d’une vis de serrage ou d’adaptateur pour objectif. Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1500LED, KL1600LED ou KL2500LED
  • Lumière annulaire avec fibre optique Puravis respectueuse de l’environnement
  • Paquet en fibre protégé par un revêtement en PVC métallique flexible
  • Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé
  • Longueur flexible : 1000mm
Spécification
Type Anneau lumineux à fibre optique
Diamètre (impériale) 3.8 in.
Diamètre (métrique) 96 mm
Diamètre (métrique) interne 66 mm
À utiliser avec (application) Illumination for Stero-Microscopy
À utiliser avec (équipement) Sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Hauteur (impériale) 1 in.
Hauteur (métrique) 26 mm
Longueur (impériale) 3.3 ft.
Longueur (métrique) 1000 mm
Matériau Fibres optiques en verre Puravis écologiques
Distance d’utilisation 30 to 300 mm