Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
64 mm
88 mm
Faisceau de fibres actives Ø = 9 mm, Ø ext. gaine = 15 mm, Ø int. = 66 mm, Ø ext. = 92 mm
96 mm
Faisceau de fibres actives Ø 8,5 mm, Ø ext. de la gaine = 14 mm, Ø int. 66/70 mm, Ø ext. 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
- Lumière annulaire avec fibre optique Puravis respectueuse de l’environnement
- Faisceau de fibres protégé par une gaine en PVC métallique flexible
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé
Spécification
Spécification
| Type | Anneau lumineux à fibre optique |
| Description | Anneau lumineux à fibre optique pour une distance de travail comprise entre 25 et 300 mm |
| Diamètre (impériale) | 2.5 in. |
| Diamètre (métrique) | 64 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de microscope |
| À utiliser avec (équipement) | Sources de lumière froide KL300LED, KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL |
| Hauteur (impériale) | 0.9 in. |
| Hauteur (métrique) | 24 mm |
| Longueur (impériale) | 3.3 ft. |
| Afficher plus |