Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Anouk
Une chaussure féminine attractive qui est très confortable, quelle que soit la dureté du sol. La technologie SmartTecAir™ unique élimine instantanément l’humidité et la transpiration. Anatomiquement conçue et sculptée sur le pied, la chaussure à profil bas dispose de la certification ESD et de propriétés anti-fatigue.
Marque: Emma Safety Footwear MM94651640
Informations supplémentaires : Poids : 1.30800kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en microfibre
- Torsion facile GripForce™
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
40 |
Lacets | |
Anouk | |
Microfibre | |
Acier |