Learn More
Ansell Gants en néoprène stériles TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701
Les gants en néoprène stériles sont exempts de protéines et d’accélérateurs. Conviennent à une utilisation dans des environnements aseptiques et de salle blanche de classe 100 / ISO 5.
Marque: Ansell 73701085
463.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 8.37000kg
Description
- Gants stériles jetables en polychloroprène
- La technologie Ansell SUREFIT™ permet d’éviter l’enroulement de la manchette
- Résistants aux perforations et durables
- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Faible risque d’irritation cutanée
- Fins, sans poudre, sans latex, sans accélérateur
- Revêtement en polymère pour un enfilage facile
- Élasticité exceptionnelle pour une forme et un ajustement confortables
- Bouts de doigts lisses
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma grâce à la documentation de lot
Compliance
Produits conformément aux exigences 510(k) et classés comme produit de qualité médicale.
Spécification
Quality System Regulations 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 | |
Classe 100 / ISO 5 | |
Vert | |
8,3 mil | |
Polychloroprène | |
0,18 mm | |
8,5 | |
8,3 mil | |
ISO 9001:2015 | |
TouchNTuff™ 73-701 | |
11,6 in |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
0,65 | |
Non texturés | |
0,19 mm | |
7 mil | |
Sans poudre | |
Stérile | |
0,19 mm | |
73-701 8.5 387073 | |
17 MPa | |
29,5 cm |