Learn More
Ansell Gants en mousse à revêtement en nitrile HyFlex™ 11-800
GREENER_CHOICE
Code produit. 11796394 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11796394
Marque: Ansell 11800070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le revêtement en mousse de nitrile améliore les capacités de préhension qui permettent aux travailleurs d’effectuer facilement des tâches tactiles. Les gants sont adaptés à la base du petit doigt afin de mieux s’adapter à la forme naturelle de la main.
  • Technologie Ansell ZONZ™ Comfort Fit, pour un ajustement amélioré et de meilleures sensations
  • La nouvelle conception offre plus de durabilité que les formulations précédentes
  • Le revêtement mousse augmente la qualité de l’air pour un meilleur confort d’utilisation
  • Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour fournir un gant plus propre et plus confortable
  • Meilleures capacités de préhension dans des environnements secs et légèrement huileux
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Zone enduite Paume, doigts
Structure Seamless Knit
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Gris, Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 7
À utiliser avec (application) Réparations automobiles, équipements lourds, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques légers
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Textured
Type d’emballage Sachet en PE
Séries 11-800