Learn More
Ansell Gants résistants à l’huile à revêtement en nitrile HyFlex™ 11-900
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le revêtement en nitrile offre une protection mécanique légère et de la dextérité
- Conçus pour une utilisation dans des environnements de fabrication et d’entretien moyennement huileux
- Protection associée à une meilleure préhension et plus de résistance à l’abrasion
Compliance
Abrasion ANSI : 4. Coupure ANSI : 1. EN388: 3131.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Chlorinated | No |
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Structure | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Afficher plus |