Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures avec paume enduite HyFlex™ 11-531, technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Code produit. 16029611 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
16029611 6 12 paires
16039611 7 12 paires
16049611 8 12 paires
16059611 9 12 paires
16069611 10 12 paires
16079611 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 16029611 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11531060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants ultra légers offrent une dextérité, une mobilité élaborée et une résistance contre les coupures dans un style confortable et souple.
  • Comprend une doublure ultralégère de calibre 18 avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection contre les coupures de niveau 3 EN
  • La doublure est dotée de la technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
  • Le revêtement enduit au niveau de la paume de la main et la technologie FORTIX™ offrent une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
  • Design sans silicone
  • Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
  • Niveau 3 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 2)
  • Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN
  • Disponibles en tailles 6 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Maille
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Oui
Matériau Fiberglass, Nylon, HPPE, Spandex, Foam Nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement Fibre de verre, nylon, HPPE, Spandex
Doublure Lined
Modèle 11-531 6
Type d’emballage Case
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Séries HyFlex™ 11-531
Type de pouce Wing
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm