Learn More
Ansell Gants pour usage d’intensité moyenne à revêtement en nitrile ActivArmr™ 47-402
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Les gants ActivArmr™ associent le confort des gants en coton à la résistance à l’abrasion et aux huiles d’un gant revêtu de nitrile
- Doublure en tricot de verrouillage, dimensionnement généreux et conception profilée pour un confort accru
- La formulation spéciale en nitrile offre une résistance mécanique et aux huiles
- Conforme à la forme naturelle de la main pour un port prolongé
- Propreté garantie des feuilles métalliques dans les industries de l’acier et des moteurs
- Idéal pour une grande variété de tâches à usage moyen
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Zone enduite | Gant intégral |
| Structure | Coupés et cousus |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu, Naturel |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Afficher plus |