Learn More
Ansell Gants PowerFlex™ Plus
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Manipulez en toute sécurité le verre, le métal et les plastiques
- Résistance aux coupures et performances mécaniques
- Doublure en maille en Kevlar™ et revêtement en caoutchouc naturel
- Résiste à l’abrasion, aux déchirures et aux perforations
- La finition rugueuse surélevée avec revêtement en latex offre une préhension sûre dans des conditions aussi bien humides que sèches
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
| Structure | Maille |
| Coating Material | Latex |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex, Aramid Fiber, Aramid Fiber |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |