Learn More
Ansell Gants PowerFlex™ Plus
Code produit. 15811837 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Veuillez consulter les politiques de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.
Code produit. 15811837
Marque: Ansell 80600090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Veuillez consulter les politiques de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.
Convient parfaitement aux applications de manipulation, de recyclage, de mise en conserve et de mise en bouteille de feuilles métalliques et de verre
  • Manipulez en toute sécurité le verre, le métal et les plastiques
  • Résistance aux coupures et performances mécaniques
  • Doublure en maille en Kevlar™ et revêtement en caoutchouc naturel
  • Résiste à l’abrasion, aux déchirures et aux perforations
  • La finition rugueuse surélevée avec revêtement en latex offre une préhension sûre dans des conditions aussi bien humides que sèches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Structure Maille
Coating Material Latex
Couleur Bleu, Jaune
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Non
Matériau Natural Rubber
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:3444, EN 388:3444C
À utiliser avec (application) Applications de manipulation, de recyclage, de mise en conserve et de mise en bouteille de feuilles de métal et de verre
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Fibre d’aramide
Modèle 80-600-9
Séries ActivArmr™ 80-600
Longueur (impériale) 9,6 po
Longueur (métrique) 25 cm