Learn More
anti-Actin, Clone: C4, MP Biomedicals
Marque: MP Biomedicals 08691001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Mouse
Clone: C4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Spécification
| Actin | |
| C4 | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Liquid |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1 mL | |
| Human | |
| IgG1 |