missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 605, Clone: SK7, BD

Code produit. 15852609
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15852609 25 Tests 1 pièce
15872609 100 Tests 1 pièce
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15852609

Marque: BD Biosciences 563217

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The SK7 (Leu-4) monoclonal antibody specifically binds to the epsilon chain of the CD3 antigen/T-cell antigen receptor (TCR) complex. This complex is composed of at least six proteins that range in molecular weight from 20 to 30 kDa. The antigen recognized by CD3 antibodies is noncovalently associated with either α / β or γ/ δ TCR (70 to 90 kDa). The CD3 antigen is present on 61% to 85% of normal peripheral blood lymphocytes 60% to 85% of thymocytes and on Purkinje cells in cerebellum. The soluble form of this antibody has a mitogenic effect on most peripheral blood T lymphocytes, provided appropriate functional monocytes are present.

This antibody is conjugated to BD Horizon BV605 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max of 602-nm, BD Horizon BV605 can be excited by a violet laser and detected with a standard 610/20-nm filter set. BD Horizon BV605 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an Em max at 605-nm. Due to the excitation of the acceptor dye by the green (532 nm) and yellow-green (561 nm) lasers, there will be significant spillover into the PE and BD Horizon PE-CF594 detectors off the green or yellow-green lasers. BD Horizon BV605 conjugates are very bright, often exhibiting brightness equivalent to PE conjugates and can be used as a third color off of the violet laser.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD3
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone SK7
Conjugué Brilliant Violet 605
Description CD3-epsilon; CD3E; Leu4; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T3E
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Thymocytes
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.