Learn More
CD32 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: FLI8.26, BD
Mouse Monoclonal Antibody
132.68€ - 356.00€
Spécification
Antigène CD32
Clone FLI8.26
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15818178
Afficher les documents
BD Biosciences
555447
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
133.00€
132.68€ / 1 pièce
Économisez 0.32€
0.24% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15898878
Afficher les documents
BD Biosciences
557333
0.1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Reacts with the 40kDa type I membrane glycoprotein, FcγRII, the low affinity receptor for aggregated IgG expressed on B cells, monocytes, granulocytes, and platelets. CD32 mediates endocytosis, cytotoxicity, platelet activation and immunomodulation. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: FLI8.26 (2003)
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Human, Baboon/Rhesus/Cynomolgus
Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD32
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
CD32a,FcγRIIa, FCGR2A; CD32b, FcγRIIb, FCGR2B; CD32c, FcγRIIc, FCGR2C
FLI8.26
Flow Cytometry
Unconjugated
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
K562 or FcγRII+ L cell lines
Primary
Store undiluted at 4°C
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.