missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD80, Clone: 3G5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova H00000941-M31.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD80 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_005191.2 | |
| CD80 | |
| CD80 (NP_005182.1, 35 a.a. ∼ 242 a.a) partial recombinant protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Western Blot | |
| 3G5 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD80. | |
| CD80 | |
| CD28LG/CD28LG1/LAB7 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 941 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu