missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clostridium perfringens Toxin B/C Sheep anti-Bacteria, Polyclonal, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen PA185311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody is suitable for use in a Toxin Binding Inhibition Assay (TOBI). Sheep anti Clostridium perfringens toxin beta antibody recognizes C. perfringens toxin beta, a peptide commonly associated with cases of food poisoning.
Spécification
| Clostridium perfringens Toxin B/C | |
| Polyclonal | |
| C. perfringens; C. perfringens Toxin B; C. perfringens Toxoid B | |
| Culture filtrates of C. perfringens Type B/C, strains CN1240 and CN3424 | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Sheep | |
| 500 μL | |
| Primary | |
| 4°C or -20°C if preferred | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu