missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EIF5, Mouse, Clone: 2E6-4C12, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EIF5.
Marque: Abnova H00001983-M01.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MSVNVNRSVSDQFYRYKMPRLIAKVEGKGNGIKTVIVNMVDVAKALNRPPTYPTKYFGCELGAQTQFDVKNDRYIVNGSHEANKLQDMLDGFIKKFVLCPECENPETDLHVNPKKQTIGNSCKACGYRGMLDTHHKLCTFILKNPPENSDSGTGKKEKEKKNRKGKDKENGSVSSSETPPPPPPPNEINPPPHTMEEEEDDDWGEDTTEEAQRRRMDEISDHAKVLTLSDDLERTIEERVNILFDFVKKKKEEGVIDSSDKEIVAEAERLDVKAMGPLVLTEVLFNEKIREQIKKYRRHFLRFCHNNKKAKRYLLHGLECVVAMHQAQLISKIPHILKEMYDADLLEEEVIISWSEKASKKYVSKELAKEIRVKAEPFIKWLKEAEEESSGGEEEDEDENIEVVYSKAASVPKVETVKSDNKDDDIDIDAISpécification
| EIF5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| BC032866 | |
| EIF5 | |
| EIF5 (AAH32866, 1 a.a. ∼ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 2E6-4C12 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant EIF5. | |
| EIF5 | |
| EIF-5/EIF-5A | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1983 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu