missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSF Rat anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: BVD2-21C11, BD

Code produit. 15861759
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 Tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15861759 50 Tests 1 pièce
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15861759

Marque: BD Biosciences 562257

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

The BVD2-21C11 monoclonal antibody specifically binds to human Granulocyte/Macrophage - Colony Stimulating Factor (GM-CSF). Human GM-CSF is encoded by the CSF2 gene and is also known as Colony Stimulating Factor 2. GM-CSF is produced by activated T lymphocytes, macrophages, endothelial cells, fibroblasts, stromal cells and other cell types including B lymphocytes, mast cells, eosinophils, and osteoblasts. GM-CSF stimulates the survival, proliferation and/or differentiation of various cell types including neutrophils, eosinophils, macrophages, dendritic cells, megakaryocytes, erythroid cells, endothelial cells and their precursors. The immunogen used to generate the BVD2-21C11 hybridoma was recombinant human GM-CSF. The BVD2-21C11 antibody has been reported to crossreact with GM-CSF from the rhesus monkey. BVD2-21C11 is a neutralizing antibody.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GM-CSF
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone BVD2-21C11
Conjugué Alexa Fluor 647
Description CSF2; Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); CSF; GMCSF
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Rat
Immunogène Recombinant human GM-CSF
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.