Learn More
IκBα Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 25, BD
Mouse Monoclonal Antibody
333.00€ - 629.00€
Spécification
Antigène IκBα
Clone 25
Concentration 250μg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15835589
Afficher les documents
BD Biosciences
610690
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15845589
Afficher les documents
BD Biosciences
610691
150 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
NF-κB is a transcription factor that regulates many cytokine and Ig genes involved in immune response, inflammation, and viral infections. NF-κB is induced by cytokines and lipopolysaccharide (LPS), but is inhibited by glucocorticoids. IκBα/MAD-3 inhibits the DNA-binding activity of NF-κB and related transcription factors. In THP-1 monocytic-like cells, LPS induces the phosphorylation and inactivation of IκBα, which results in the activation of NF-κB. Therefore, phosphorylation of IκBα may induce the dissociation of the IκBα/NF-κB complex.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spécification
Spécification
IκBα
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
MAD-3; I-kappa-B-alpha; IkB-alpha; NFKBIA; NF-kappa-B inhibitor alpha
25
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
Human IκBα aa. 145-302
Primary
Store undiluted at -20°C.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.